Kluczowe dokumenty
569253-U
Supelco
Discovery® HS C18 (3 µm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 2.1 mm, HPLC Column
Synonim(y):
Kolumna HPLC Discovery RP18
Wybierz wielkość
1 EA
2840,00 zł
2840,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
2840,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
2840,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Nazwa produktu
Discovery® HS C18 HPLC Column, 3 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 2.1 mm
Materiały
stainless steel column
Poziom jakości
agency
suitable for USP L1
linia produktu
Discovery®
Właściwości
endcapped
producent / nazwa handlowa
Discovery®
opakowanie
1 ea of
zakres etykietowania
20% Carbon loading
Parametry
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
dł. × śr. wewn.
5 cm × 2.1 mm
powierzchnia
300 m2/g
pokrycie powierzchni
3.2 μmol/m2
zanieczyszczenia
<10 ppm metals
Matryca
silica gel, high purity, spherical particle platform
fully porous particle
grupa aktywna macierzy
C18 (octadecyl) phase
wielkość cząstki
3 μm
wielkość porów
120 Å
Zakres roboczy pH
2-8
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
reversed phase
Opis ogólny
Discovery® HS C18 HPLC column (L × I.D. 5 cm × 2.1 mm) is commonly found to be stable under acidic and basic conditions.
Zastosowanie
  • Stereoselektywna separacja omeprazolu i 5-hydroksy-omeprazolu przy użyciu wysuszonych plamek osocza i podejścia 2D-LC do dokładnego fenotypowania CYP2C19: W badaniach tych wykorzystano kolumnę Discovery® HS C18 HPLC ze względu na jej doskonałą selektywność i czułość w badaniach farmakogenetycznych, dostarczając istotnych danych dla spersonalizowanych podejść medycznych w metabolizmie leków (Abouir et al., 2024).
  • Metoda RP-HPLC wskazująca na stabilność do oznaczania molnupirawiru, leku na COVID-19, zastosowana przy użyciu nanoformulacji w badaniach przepuszczalności: Badanie to podkreśla skuteczność kolumny Discovery® HS C18 w szybkiej i dokładnej analizie molnupirawiru, podkreślając jej rolę we wspieraniu szybko postępujących badań i rozwoju farmaceutycznego (Reçber et al., 2022).
  • Czuła analiza idarubicyny w ludzkim moczu i osoczu metodą chromatografii cieczowej z detekcją fluorescencyjną: Ta aplikacja podkreśla wysoką czułość i wytrzymałość kolumny Discovery® HS C18 w diagnostyce klinicznej, co ma kluczowe znaczenie dla monitorowania leków terapeutycznych i ich metabolitów w złożonych matrycach biologicznych (Maliszewska i in., 2020).
Cechy i korzyści
  • Stable, low bleed for LC-MS applications
  • Scalable from analytical to preparatory
  • Highly stable to ensure excellent run-to-run and lot-to-lot reproducibility
  • Higher hydrophobicity for better resolution of difficult analytes
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jolanta Flieger et al.
Journal of separation science, 34(7), 733-739 (2011-03-02)
Highly hydrophilic compounds belonging to biogenic amines were analysed in the reversed-phase system, modified with the addition of ionic liquids: 1-ethyl-3-methyl-imidazolium hexafluorophosphate (EMIM PF(6)) and chaotropic salt NaPF(6) on Discovery HS C18 column at acidic conditions. The effect of the
Swati Jaiswal et al.
Journal of chromatographic science, 55(6), 617-624 (2017-03-24)
Tuberculosis (TB) with human immunodeficiency virus (HIV)/acquired immunodeficiency syndrome represents the most common infectious diseases worldwide. Anti-TB drugs are used concurrently with antiretroviral drug for treatment of TB-HIV co-morbidities. Due to lower risk of interaction with protease inhibitors, rifabutin is
Abad Khan et al.
Talanta, 84(3), 789-801 (2011-04-13)
A new, simple, economical and validated high-performance liquid chromatography linked with electrochemical detector (HPLC-ECD) method has been developed and optimized for different experimental parameters to analyze the most common monothiols and disulfide (cystine, cysteine, homocysteine, methionine, reduced (GSH) and oxidized
Bhavin N Patel et al.
Biomedical chromatography : BMC, 22(11), 1213-1224 (2008-07-25)
A simple, precise and accurate assay for the determination of 6-methoxy-2-naphthylacetic acid (6-MNA), an active metabolite of nabumetone in human plasma, was developed and validated using liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS). The analyte (6-MNA) and propranolol (internal standard, IS) were
Abad Khan et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 878(28), 2782-2788 (2010-09-11)
A rapid, inexpensive, sensitive and specific HPLC-ECD method for the determination of lipoic acid in human plasma was developed and validated over the linearity range of 0.001-10μg/ml using naproxen sodium as an internal standard (IS). Extraction of lipoic acid and
Powiązane treści
HPLC DiscoveryBIO HS C18 products. Available in 3µm, 5µm and 10µm particle sizes.
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLC