Kluczowe dokumenty
569232-U
Discovery® C18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 12.5 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Synonim(y):
Kolumna HPLC Discovery RP18
Wybierz wielkość
3400,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
3400,00 zł
Polecane produkty
Nazwa produktu
Discovery® C18 HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 12.5 cm × 4.6 mm
Materiały
stainless steel column
Poziom jakości
agency
suitable for USP L1
linia produktu
Discovery®
Właściwości
endcapped
producent / nazwa handlowa
Discovery®
opakowanie
1 ea of
zakres etykietowania
12% Carbon loading
Parametry
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
dł. × śr. wewn.
12.5 cm × 4.6 mm
powierzchnia
300 m2/g
pokrycie powierzchni
3 μmol/m2
zanieczyszczenia
<10 ppm metals
Matryca
silica gel, high purity, spherical particle platform
fully porous particle
grupa aktywna macierzy
C18 (octadecyl) phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
180 Å
Zakres roboczy pH
2-8
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
reversed phase
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- Farmakokinetyka szczurów i identyfikacja metabolitów KM-819, kandydata na chorobę Parkinsona in vitro, przy użyciu LC-MS/MS i LC-HRMS: Badanie to podkreśla użyteczność kolumny 891 C18 HPLC w profilowaniu farmakokinetycznym i identyfikacji metabolitów nowego środka terapeutycznego, wykazując jego kluczową rolę w rozwoju leczenia choroby Parkinsona (Choi et al., 2024).
- Oznaczanie 2,4-dimetylohydroksybenzenu metodami chromatograficznymi w kryminalistycznych badaniach toksykologicznych materiału biologicznego...: Podkreśla zastosowanie kolumny 891 C18 HPLC w toksykologii sądowej, poprawiając wykrywanie i oznaczanie ilościowe substancji toksycznych w próbkach biologicznych, co ma kluczowe znaczenie dla dochodzeń prawnych i medycznych (Chernova et al., 2024).
- Wysokowydajny układ mikroprzepływowy z kanałami z żelu krzemionkowego C18 do separacji cyklotydów...: Ilustruje integrację kolumny 891 C18 HPLC w układzie mikroprzepływowym w celu wydajnej i wysokoprzepustowej separacji cyklotydów, oferując postęp w analizie peptydów i białek (Ebrahimi i in., 2023).
- Metabolizm Priestia megaterium: izolacja, identyfikacja analogów naringeniny i genów podwyższonych w związku z interwencją nanocząstek..: Badania te wykorzystują kolumnę 891 C18 HPLC do zaawansowanego badania metabolizmu drobnoustrojów pod wpływem interwencji nanocząstek, przesuwając granice badań biotechnologicznych i farmaceutycznych (Al-Theyab et al., 2023).
- Praktyczna strategia umożliwiająca bardziej wiarygodną identyfikację ginsenozydów z kwiatu Panax quinquefolius za pomocą chromatografii cieczowej ze wzmocnieniem wymiarowym / spektrometrii mas i ilościowego przewidywania zachowania retencji opartego na relacji struktura-retencja: Demonstruje wszechstronność kolumny 891 C18 HPLC w złożonych analizach botanicznych, w szczególności w zwiększaniu wiarygodności identyfikacji ginsenozydów, co ma kluczowe znaczenie dla rozwoju ziołowych produktów leczniczych (Sun et al., 2023).
Cechy i korzyści
- Excellent reproducibility
- Exceptional peak shape for basic and acidic analytes
- Stable, low-bleed LC-MS separations
- Separation of peptides and small proteins
- Lower hydrophobicity than many comparable C18 columns, providing faster analysis
Informacje prawne
kartridż do prekolumny
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Discovery C18 and C8 HPLC Columns products offered
Oferowane kolumny HPLC Discovery C18 i C8