Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
grade
pharmaceutical primary standard
API family
bromocriptine
manufacturer/tradename
EDQM
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
−20°C
General description
Application
Packaging
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename BP | manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename USP |
| application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| API family bromocriptine | API family bromocriptine | API family bromocriptine | API family bromocriptine |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?