Merck
567205-U
Supelco
Discovery® BIO Wide Pore C18 (3 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
Synonim(y):
Kolumna C18 o szerokich porach
Wybierz wielkość
1 EA
4920,00 zł
4920,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
4920,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
4920,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Nazwa produktu
Discovery® BIO Wide Pore C18 HPLC Column, 3 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
Materiały
stainless steel column
Poziom jakości
agency
suitable for USP L1
linia produktu
Discovery®
Właściwości
endcapped
producent / nazwa handlowa
Discovery®
opakowanie
1 ea of
zakres etykietowania
9.2% Carbon loading
Parametry
0-70 °C temperature
400 bar pressure (5801 psi)
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
dł. × śr. wewn.
15 cm × 4.6 mm
powierzchnia
100 m2/g
pokrycie powierzchni
3.6 μmol/m2
Matryca
silica particle platform
fully porous particle
grupa aktywna macierzy
C18 (octadecyl) phase
wielkość cząstki
3 μm
wielkość porów
300 Å
pH robocze
2-8
metoda separacji
reversed phase
Opis ogólny
Peptide maps generated by RP-HPLC provide valuable information about protein structure, stability, and purity. To be effective, the RP-HPLC column must be able to resolve a high percentage of the peptides in the sample. The more peptides, the better the information. Discovery BIO Wide Pore C18 gives unsurpassed RP-HPLC resolution of peptide maps from enzymatic digests. The improvements in silica and bonded-phase chemistry we have incorporated into the Discovery BIO Wide Pore line improve resolution by increasing efficiency and reducing the peak tailing. An added benefit to this is the ability to analyze peptides without TFA in the mobile phase, thereby increasing the LC-MS signal.
Zastosowanie
  • Porównanie wydajności kinetycznej powierzchniowo porowatych, w pełni porowatych i monolitycznych kolumn z fazą odwróconą za pomocą gradientowych wykresów kinetycznych do separacji biofarmaceutyków białkowych...: Niniejsze badanie zapewnia szczegółowe porównanie wydajności kinetycznej różnych typów kolumn HPLC z odwróconą fazą, w tym kolumny 891 BIO Wide Pore C18 HPLC. Badania podkreślają jej skuteczność i rozdzielczość w rozdzielaniu złożonych biofarmaceutyków białkowych, co czyni ją cennym narzędziem dla chemików analitycznych w analizie biofarmaceutycznej (Jaag et al., 2022).
  • Analiza RP-LC x RP-LC trawienia tryptycznego przy użyciu kombinacji całkowicie porowatych i częściowo porowatych faz stacjonarnych ..: W artykule zbadano zastosowanie chromatografii cieczowej w odwróconym układzie faz (RP-LC) z całkowicie porowatymi i częściowo porowatymi fazami stacjonarnymi, w tym kolumny BIO Wide Pore C18 HPLC, do analizy trawienia tryptycznego. Wyniki wskazują na jej solidność i wysoką rozdzielczość w zastosowaniach proteomicznych, umożliwiając precyzyjne mapowanie peptydów i charakterystykę białek (Mondello et al., 2010).
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Supelco Preparative HPLC products for Pharmaceutical Development and Production
Powiązane treści
DiscoveryBIO Wide Pore C18 products offered by Sigma-Aldrich.