565349-U
Ascentis® Express 90 Å AQ-C18, (2 μm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 2.1 mm UHPLC Column
Synonim(y):
Ascentis® Express 90 Å AQ-C18, 2 μm HPLC Column
About This Item
Polecane produkty
product name
Ascentis® Express 90 Å AQ-C18, 2.0 μm HPLC Column, column L × I.D. 5 cm × 2.1 mm
Materiały
stainless steel column
agency
suitable for USP L1
linia produktu
Ascentis®
Właściwości
endcapped
opakowanie
1 ea of
zakres etykietowania
6.5% Carbon loading
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
kolumna dł. × śr. wewn.
5 cm × 2.1 mm
powierzchnia
120 m2/g
macierz
Fused-Core® silica particle platform
superficially porous particle
grupa aktywna macierzy
AQ-C18, polar modified bonding phase
wielkość cząstki
2 μm
wielkość porów
90 Å pore size
operating pH range
2-9
metoda separacji
reversed phase
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Komentarz do analizy
Informacje prawne
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Small molecules are ions and compounds of molecular weight typically less than 900 daltons. These compounds can be effectively separated and analyzed by HPLC, UHPLC and LC-MS using mainly silica particles or monolithic stationary phases with a broad range of column chemistries (modifications).
Małe cząsteczki to jony i związki o masie cząsteczkowej zazwyczaj mniejszej niż 900 daltonów. Związki te mogą być skutecznie rozdzielane i analizowane za pomocą HPLC, UHPLC i LC-MS przy użyciu głównie cząstek krzemionki lub monolitycznych faz stacjonarnych z szerokim zakresem chemii kolumn (modyfikacje).