Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
Kluczowe dokumenty
50811-U
Ascentis® Express 90 Å C18 (2 μm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 2.1 mm UHPLC Column
Synonim(y):
Kolumna HPLC ze stopionym rdzeniem C18 z powłoką rdzeniową (SPP)
Wybierz wielkość
3090,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
3090,00 zł
Polecane produkty
Nazwa produktu
Ascentis® Express C18, 2 μm UHPLC Column, 2 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 2.1 mm
Materiały
stainless steel column
Poziom jakości
agency
suitable for USP L1
linia produktu
Ascentis®
Właściwości
endcapped
producent / nazwa handlowa
Ascentis®
opakowanie
1 ea of
Parametry
1000 bar max. pressure (14500 psi)
60 °C temp. range
metody
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
5 cm × 2.1 mm
powierzchnia
120 m2/g
zanieczyszczenia
<5 ppm metals
Matryca
Fused-Core particle platform
superficially porous particle
grupa aktywna macierzy
C18 (octadecyl) phase
wielkość cząstki
2 μm
wielkość porów
90 Å pore size
pH robocze
2-9
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
reversed phase
Powiązane kategorie
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Powiązane treści
Small molecules are ions and compounds of molecular weight typically less than 900 daltons. These compounds can be effectively separated and analyzed by HPLC, UHPLC and LC-MS using mainly silica particles or monolithic stationary phases with a broad range of column chemistries (modifications).
Małe cząsteczki to jony i związki o masie cząsteczkowej zazwyczaj mniejszej niż 900 daltonów. Związki te mogą być skutecznie rozdzielane i analizowane za pomocą HPLC, UHPLC i LC-MS przy użyciu głównie cząstek krzemionki lub monolitycznych faz stacjonarnych z szerokim zakresem chemii kolumn (modyfikacje).
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?