Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
Kluczowe dokumenty
50819-U
Ascentis® Express 90 Å C18 (2 μm) HPLC Columns
L × I.D. 10 cm × 3 mm UHPLC Column
Wybierz wielkość
4540,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
4540,00 zł
Polecane produkty
Nazwa produktu
Ascentis® Express C18, 2 μm UHPLC Column, 2 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 3 mm
Materiały
stainless steel column
Poziom jakości
agency
suitable for USP L1
linia produktu
Ascentis®
Właściwości
endcapped
producent / nazwa handlowa
Ascentis®
opakowanie
1 ea of
Parametry
1000 bar max. pressure (14500 psi)
60 °C temp. range
metody
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
10 cm × 3 mm
powierzchnia
120 m2/g
zanieczyszczenia
<5 ppm metals
Matryca
Fused-Core particle platform
superficially porous particle
grupa aktywna macierzy
C18 (octadecyl) phase
wielkość cząstki
2 μm
wielkość porów
90 Å pore size
pH robocze
2-9
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
reversed phase
Powiązane kategorie
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?