Merck
56129AST
Supelco
apHera C18 (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 1 cm × 2 mm, HPLC Guard Column
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
product name
apHera C18 HPLC Guard Column, 5 μm particle size, L × I.D. 1 cm × 2 mm
Materiały
stainless steel column
agency
suitable for USP L67
linia produktu
apHera
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
apHera
Parametry
147 bar pressure (2133 psi)
4-60 °C temperature
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
dł. × śr. wewn.
1 cm × 2 mm
macierz
polymeric
grupa aktywna macierzy
C18 (octadecyl) phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
300 Å
pH robocze
1-14
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
reversed phase
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
apHera is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Obsługa Klienta