Kluczowe dokumenty
55213
Supelco
HPLC Column Coupler
for use with Discovery and SUPELCOSIL Columns, 3.0, 4.0, 4.6 mm I.D.
Wybierz wielkość
1 EA
279,00 zł
279,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
279,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
279,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Nazwa produktu
HPLC Column Coupler,
kompatybilność
for use with Discovery and SUPELCOSIL columns, 3.0, 4.0, 4.6 mm I.D.
Opis ogólny
Łączy dwie kolumny analityczne Discovery lub SUPELCOSIL. Konstrukcja z zerową objętością martwą.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. What does product 55213 look like and which columns is it used to connect?
    1 answer
    1. Column Coupler 55213 can be used with Supelco brand columns SUPELCOSIL, Discovery, Discovery HS, Discovery Bio Wide Pore, Ascentis, Astec Cyclobond, Astec Chirobiotic, and Hamilton analytical size columns.  Remove the outlet fitting of the first column in line, the inlet fitting of the second column in line, and then couple the two columns together.
      Helpful?
  2. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.