Przejdź do
57658
Union
bore 0.010 in., 10-32 thread
Synonim(y):
Upchurch PEEK Fingertight Union
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
216,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115700
NACRES:
NB.21
216,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
carbon-filled PEEK union
bore
0.010 in.
fitting
10-32 thread
General description
The PEEK zero dead volume unions are to be operated at 5000 ψ (352 kg/cm2). They include Fingertight III nuts and ferrules.
Other Notes
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
57659Z22724258627
Union bore 0.010 in., 10-32 thread
57658
Union
Union bore 0.020 in., 10-32 thread
57659
Union
Union PEEK, for connecting 1/16 in., bore size 0.25 mm
Z227242
Union
Union for connecting 1/16 in., bore size 0.25 mm
Supelco
58627
Union
description
bore 0.010 in., 10-32 thread
description
bore 0.020 in., 10-32 thread
description
PEEK, for connecting 1/16 in., bore size 0.25 mm
description
for connecting 1/16 in., bore size 0.25 mm
bore
0.010 in.
bore
0.020 in.
bore
-
bore
-
material
carbon-filled PEEK union
material
-
material
PEEK
material
stainless steel union and fittings
fitting
10-32 thread
fitting
10-32 thread
fitting
-
fitting
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Union
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)