Przejdź do
54986
Coupler for Legacy HPLC Guard Column Holder
PEEK, I.D. × O.D. × Overall L 0.010 in. × 1/16 in. × 1 in.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
449,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115700
NACRES:
NB.21
449,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Coupler for Legacy Guard Column Holder, PEEK, I.D. × O.D. × Overall L 0.010 in. × 1/16 in. × 1 in.
material
PEEK
Quality Segment
packaging
pkg of 1 ea
technique(s)
HPLC: suitable
I.D. × O.D. × Overall L
0.010 in. × 1/16 in. × 1 in.
fitting
10-32 male (Valco-compatible)
compatibility
Also a replacement connector for stand-alone guard holder (54987), for use with HPLC columns with 1/16", 10-32 thread end-fittings (Used with all Supelco and Astec columns, plus other brands that have the same thread dimensions.)
separation technique
chiral
General description
Finger-tight design couples HPLC columns that use 1/16" 10-32 Valco-compatible fittings with seating distance of 0.074". Also used as a replacement for PEEK coupler supplied in stand-alone guard cartridge holder, Cat. No. 54987.
Other Notes
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
54987152037151467
description
PEEK, I.D. × O.D. × Overall L 0.010 in. × 1/16 in. × 1 in.
description
for use with non-Supelco guard cartridges (not TSKgel guard cartridges)
description
L × I.D. 10 mm x 10 mm SemiPrep guard cartridge holder
description
column coupler
separation technique
chiral
separation technique
-
separation technique
-
separation technique
-
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
material
PEEK
material
-
material
-
material
-
packaging
pkg of 1 ea
packaging
-
packaging
-
packaging
-
I.D. × O.D. × Overall L
0.010 in. × 1/16 in. × 1 in.
I.D. × O.D. × Overall L
-
I.D. × O.D. × Overall L
-
I.D. × O.D. × Overall L
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)