52615-U
Discovery® DSC-18Lt SPE Tube
bed wt. 500 mg, volume 6 mL, pk of 30
Wybierz wielkość
1090,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1090,00 zł
Polecane produkty
Materiały
polypropylene tube
Poziom jakości
Właściwości
endcapped
skład
bed wt., 500 mg
opakowanie
pk of 30
zakres etykietowania
11% C loading
metody
solid phase extraction (SPE): suitable
powierzchnia
480 m2/g
pojemność
6 mL
Matryca
silica gel base material (irregularly shaped, acid washed)
grupa aktywna macierzy
C18 (octadecyl) bonding
wielkość cząstki
50 μm
wielkość porów
70 Å pore size
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
reversed phase
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Sample Matrix Compatibility: Aqueous solutions (biological fluids, water)
- Monomerically bonded, octadecyl (11 %C), endcapped
- Increased retention for moderately polar hydrophobic molecules
- Used to elute very large hydrophobic molecules that are too strongly retained on DSC-18.
- Offers opportunity to differentiate between drug metabolites in bioanalysis applications
- Use this less retentive phase for the rapid release of hydrophobic compounds using weaker organic solvents at lower volumes
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.
Interakcja w odwróconej fazie zatrzyma większość cząsteczek o charakterze hydrofobowym; jest bardzo przydatna do ekstrakcji analitów o bardzo zróżnicowanej strukturze w tej samej próbce.