52599-U
Discovery® DSC-18 SPE Tube
bed wt. 500 mg, volume 6 mL, pk of 1000
Synonim(y):
Rurka naboju SPE z diolem
Wybierz wielkość
11 860,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
11 860,00 zł
Polecane produkty
Materiały
PE frit (20 μm)
polypropylene
Poziom jakości
linia produktu
Discovery®
Właściwości
endcapped
skład
bed wt., 500 mg
opakowanie
pk of 1000
zakres etykietowania
18% C loading
metody
solid phase extraction (SPE): suitable
powierzchnia
480 m2/g
pojemność
6 mL
Matryca
silica gel (irregularly shaped, acid washed)
grupa aktywna macierzy
C18 (octadecyl) bonding, polymerically bonded
wielkość cząstki
50 μm
wielkość porów
70 Å pore size
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
reversed phase
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Sample Matrix Compatibility: Aqueous solutions (biological fluids, water)
- Polymerically bonded, octadecyl (18 %C), endcapped
- Higher 18 %C loading for increased binding capacities and higher recoveries
- The least selective phase: retains most organic analytes from aqueous matrices
- Can also be used for desalting aqueous matrices
- Beneficial for extracting structurally diverse analytes from the same sample
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?