Merck
51657-U
Supelco
Ascentis® Express 90Å C8 (2 μm) HPLC Columns
L × I.D. 7.5 cm × 2.1 mm UHPLC Column
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
Nazwa produktu
Ascentis® Express C8, 2 μm UHPLC Column, 2 μm particle size, L × I.D. 7.5 cm × 2.1 mm
Materiały
stainless steel column
Poziom jakości
agency
suitable for USP L7
linia produktu
Ascentis®
Właściwości
endcapped
producent / nazwa handlowa
Ascentis®
opakowanie
1 ea of
Parametry
1000 bar max. pressure (14500 psi)
60 °C temp. range
metody
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
7.5 cm × 2.1 mm
powierzchnia
120 m2/g
zanieczyszczenia
<5 ppm (metals)
Matryca
Fused-Core particle platform
superficially porous particle
grupa aktywna macierzy
dimethyloctyl phase
wielkość cząstki
2 μm
wielkość porów
90 Å pore size
pH
2-9
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
reversed phase
Opis ogólny
Kolumny 2445 Express 2μm C8 UHPLC są oparte na konstrukcji cząstek 90 Å 4475. Cząstka Fused-Core zapewnia cienką porowatą powłokę z krzemionki o wysokiej czystości otaczającą stały rdzeń krzemionkowy. Ta konstrukcja cząstek wykazuje bardzo wysoką wydajność kolumny ze względu na płytkie ścieżki dyfuzji w porowatej powłoce o grubości 0,4 mikrona i niewielki całkowity rozmiar cząstek wynoszący 2 mikrony. Gęsto związana, ekstensywnie zakończona dimetylooktylowa faza stacjonarna Ascentis Express 2μm C8 zapewnia stabilne upakowanie w odwróconej fazie, które może być stosowane do związków zasadowych, kwaśnych lub obojętnych.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Fused-Core is a registered trademark of Advanced Materials Technology, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ugandar Reddy Inugala et al.
Journal of chromatographic science, 51(5), 453-459 (2012-10-13)
This paper describes the development of a rapid, novel, stability-indicating gradient reversed-phase high-performance liquid chromatographic method and associated system suitability parameters for the analysis of naproxcinod in the presence of its related substances and degradents using a quality-by-design approach. All
Sreenivasa Rao Chitturi et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 55(1), 31-47 (2011-02-15)
This paper proposes a simple and selective RP-HPLC method for the determination of process impurities and degradation products (degradants) of atazanavir sulfate (ATV) drug substance. Chromatographic separation was achieved on Ascentis(®) Express C8, (150mm×4.6mm, 2.7μm) column thermostated at 30°C under
Luigi Silvestro et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 878(30), 3134-3142 (2010-10-20)
Quantitative methods using LC-MS/MS allow achievement of adequate sensitivity for pharmacokinetic studies with clopidogrel; three such methods, with LLOQs as low as 5 pg/mL, were developed and fully validated according to the well established FDA 2001 guidelines. The chromatographic separations
Han Young Eom et al.
Journal of chromatography. A, 1217(26), 4347-4354 (2010-05-11)
Saikosaponins are triterpene saponins derived from the roots of Bupleurum falcatum L. (Umbelliferae), which has been traditionally used to treat fever, inflammation, liver diseases, and nephritis. It is difficult to analyze saikosaponins using HPLC-UV due to the lack of chromophores.
Federica Pellati et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 81-82, 126-132 (2013-05-07)
A closed-vessel microwave-assisted extraction (MAE) technique was optimized for the first time for the extraction of polyphenols from raw propolis. The results obtained by means of response surface experimental design methodology showed that the best global response was reached when
Produkty
When a C18 doesn′t give the desired separation, or your sample contains compounds that are known to be difficult to retain or resolve on a C18, consider changing to an Ascentis® Express C8 column.