Merck
330823L
Avanti
CER Internal Standard Mixture - UltimateSPLASH
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
CER Internal Standard Mixture - UltimateSPLASH for Lipidomic Analysis
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Postać
solution
opakowanie
package of 1 × 1.2 mL
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
metody
mass spectrometry (MS): suitable
masa
1 mg
Zastosowanie
lipidomics
metabolomics
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opakowanie
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (330823L-1EA)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
SPLASH is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Eyes,Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup