Kluczowe dokumenty
51272-U
MicroTight Adapters
PEEK, for use with (1/16" to 1/32" tubing)
Wybierz wielkość
1 EA
245,00 zł
245,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
245,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
245,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Materiały
PEEK
kompatybilność
for use with (1/16" to 1/32" tubing)
Opis ogólny
These adapters will help create a true zero dead volume (ZDV) connection between 1/16" I.D. tubing and capillary tubing. MicroTight Adapters allow connection of 1/16" O.D. tubing directly to 1/32" O.D. and 360 μm tubing.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)