509817
SGE Microvolume Syringe for Rheodyne® and Valco® Valves, Fixed Needle
100F-LC, volume 100 μL, needle size 22 ga, needle L × O.D. 2 in. × 0.028 in.
Wybierz wielkość
366,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
366,00 zł
Polecane produkty
Materiały
blunt tip stainless steel needle (point style 3)
rozmiar igły
22 ga
Właściwości
Fixed needle
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
SGE 005300
igła dł. × śr. zewn.
2 in. × 0.028 in.
pojemność
100 μL
Opis ogólny
- Ostra i wyraźna wtopiona podziałka.
- Rozszerzone linie podziałki i szeroki biały podkład dla zmniejszenia błędów.
- Kątowa końcówka igły dla optymalnej penetracji przegrody.
- Standardowy tłok jest wykonany ze stali nierdzewnej i indywidualnie dopasowany do cylindra.
- Ochrona tłoka - opcja w niektórych mikrostrzykawkach SGE.
- Wydłużona rurka ochronna od góry kołnierza pomaga zapobiegać wyginaniu się tłoka podczas wstrzykiwania.
- Wytrzymały tłok z prowadnicą - opcja w niektórych mikrostrzykawkach SGE.
- Wydłużony cylinder prowadzi tłok podczas wstrzykiwania i jest odpowiedni do szkoleń i użytku przez studentów.
- Wytrzymała
Strzykawka mikroobjętościowa SGE do zaworów 2788 i 4248, stała igła jest wyposażona w tępą końcówkę igły ze stali nierdzewnej (końcówka typu #3). Tępa końcówka o kącie 90° ma fazowane i polerowane krawędzie, które eliminują uszkodzenia uszczelki wirnika zaworu i powierzchni statora. Końcówka ta może być również używana do pipetowania cieczy.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)