Kluczowe dokumenty
26252
SGE MicroVolume syringes with standard plunger, fixed needle
500F, volume 500 μL, needle size 25 ga, needle L 50 mm
Synonim(y):
SYRINGE SGE 500UL FN PT#2,25GA
Wybierz wielkość
1 EA
401,00 zł
401,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
401,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
eCl@ss:
32070500
401,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Materiały
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
rozmiar igły
25 ga
Właściwości
needle type Fixed
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
SGE 007000
dł. igły
50 mm
pojemność
500 μL
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)