Przejdź do
24414
SGE Guided Plunger syringes
10R-GP (removable needle), volume 10 μL, needle size 26 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.47 mm
Synonim(y):
SYRINGE SGE 10R-GP
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
689,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.03
689,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
needle size
26 ga
feature
removable needle
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
SGE 002450
needle L × O.D.
50 mm × 0.47 mm
volume
10 μL
application(s)
general analytical
General description
Extended barrel guides plunger during injection.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
244122152126239
description
10R-GP (removable needle), volume 10 μL, needle size 26 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.47 mm
description
5R-GP (removable needle), volume 5 μL, needle size 26 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.47 mm
description
5F-GP (fixed needle), volume 5 μL, needle size 26 ga, SGE 001400, needle L × O.D. 50 mm × 0.47 mm
description
volume 10 μL, needle size 26 ga, needle L 50 mm
material
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
material
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
material
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
material
bevel tip stainless steel needle
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 10 ea
volume
10 μL
volume
5 μL
volume
5 μL
volume
10 μL
manufacturer/tradename
SGE 002450
manufacturer/tradename
SGE 001450
manufacturer/tradename
SGE 001400
manufacturer/tradename
SGE 002033
needle L × O.D.
50 mm × 0.47 mm
needle L × O.D.
50 mm × 0.47 mm
needle L × O.D.
50 mm × 0.47 mm
needle L × O.D.
-
needle size
26 ga
needle size
26 ga
needle size
26 ga
needle size
26 ga
Still not finding the right product?
Explore all of our products under SGE Guided Plunger syringes
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)