Przejdź do
27294
Headspace vial, beveled top, rounded bottom
volume 10 mL, beveled finish clear glass vial, O.D. × H 22.6 mm × 46 mm, round bottom, pkg of 100 ea
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
267,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.43
267,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
beveled finish clear glass vial, round bottom
feature
closure type crimp top vial
packaging
pkg of 100 ea
O.D. × H
22.6 mm × 46 mm
volume
10 mL
fitting
thread for 20 mm
application(s)
general analytical
Application
Autoclavable, easy to maintain. A vial is used to store or as a closure type.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
27297SU86004927296
description
volume 10 mL, beveled finish clear glass vial, O.D. × H 22.6 mm × 46 mm, round bottom, pkg of 100 ea
description
volume 20 mL, beveled finish clear glass vial, O.D. × H 22.6 mm × 75 mm, pkg of 1000 ea
description
volume 20 mL, clear glass vial, O.D. × H × I.D. 23 mm × 75.5 mm × 12.5 mm, for use with PerkinElmer, pkg of 100 ea
description
volume 20 mL, beveled finish clear glass vial, O.D. × H 22.6 mm × 75 mm, pkg of 100 ea
feature
closure type crimp top vial
feature
closure type crimp top vial
feature
closure type crimp top vial
feature
closure type crimp top vial
fitting
thread for 20 mm
fitting
thread for 20 mm
fitting
thread for 20 mm
fitting
thread for 20 mm
volume
10 mL
volume
20 mL
volume
20 mL
volume
20 mL
material
beveled finish clear glass vial, round bottom
material
round bottom , beveled finish clear glass vial
material
round bottom , clear glass vial
material
beveled finish clear glass vial, round bottom
O.D. × H
22.6 mm × 46 mm
O.D. × H
22.6 mm × 75 mm
O.D. × H
-
O.D. × H
22.6 mm × 75 mm
application(s)
general analytical
application(s)
general analytical
application(s)
general analytical
application(s)
general analytical
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)