Kluczowe dokumenty
506532
Supelco
EPA Appendix IX Volatiles Calibration Mix
2000 μg/mL each component in methanol, analytical standard
About This Item
Kod UNSPSC:
12000000
klasa czystości
analytical standard
agency
EPA 8260
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
Właściwości
standard type calibration
opakowanie
ampule of 1 mL
stężenie
2000 μg/mL each component in methanol
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
environmental
Format
multi-component solution
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Analit
Opis
    Acetonitrile
    Acrylonitrile
    Allyl chloride
    Benzene
    Bromodichloromethane
    Bromoform
    Carbon disulfide
    Carbon tetrachloride
    Chlorobenzene
    Chloroform
    Dibromochloromethane
    1,2-Dibromo-3-chloropropane
    1,2-Dibromoethane
    Dibromomethane
    1,2-Dichlorobenzene
    1,3-Dichlorobenzene
    1,4-Dichlorobenzene
    trans-1,4-Dichloro-2-butene
    1,1-Dichloroethane
    1,2-Dichloroethane
    1,1-Dichloroethylene
    trans-1,2-Dichloroethylene
    Dichloromethane
    1,2-Dichloropropane
    cis-1,3-Dichloropropene
    trans-1,3-Dichloropropene
    1,4-Dioxane
    Ethylbenzene
    Ethyl methacrylate
    Hexachloroethane
    Methacrylonitrile
    Methyl methacrylate
    2-Methyl-1-propanol
    Naphthalene
    Pentachloroethane
    Propionitrile
    Pyridine trifluoroacetate
    Styrene
    1,1,1,2-Tetrachloroethane
    1,1,2,2-Tetrachloroethane
    Tetrachloroethylene
    Toluene
    1,1,1-Trichloroethane
    1,1,2-Trichloroethane
    Trichloroethylene
    1,2,3-Trichloropropane
    o-Xylene
    m-Xylene
    p-Xylene
    Zobacz wszystko (49)
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)