Informacje o tej pozycji
isotopic purity
97 atom % D
assay
97% (CP)
form
liquid
contains
monomethyl ether hydroquinone (as stabilizer)
refractive index
n
bp
90-92 °C (lit.)
density
0.858 g/mL at 25 °C
mass shift
M+5
SMILES string
[2H]\C([2H])=C(\C#N)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H5N/c1-4(2)3-5/h1H2,2H3/i1D2,2D3
InChI key
GYCMBHHDWRMZGG-KPAILUHGSA-N
Packaging
Stable Isotopes Customer Service.
Słowo ostrzegawcze
Danger
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
53.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
12 °C - closed cup
Narządy docelowe
Central nervous system
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 1
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
32376-01-5
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?