Kluczowe dokumenty
46831-U
Supelco
EPA 8260 Calibration Mix 2
analytical standard, 2000 μg/mL each component in methanol: water (19:1)
Wybierz wielkość
1.5 ML
233,00 zł
233,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1.5 ML
233,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
77101502
NACRES:
NA.24
233,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
agency
EPA 8260
opis
Separate Source
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
Właściwości
standard type calibration
opakowanie
ampule of 1 × 1.5 mL (46831-U)
stężenie
2000 μg/mL each component in methanol: water (19:1)
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
environmental
Format
multi-component solution
temp. przechowywania
-10 to -25°C
Opis ogólny
EPA 8260 Calibration Mix 2 is a multi-component solution containing analytes such as acetone, 2-butanone, carbon disulfide, 2-chloroethyl vinyl ether, 2-hexanone, iodomethane, 4-methyl-2-pentanone, and vinyl acetate. It may be used for identifying and quantifying volatile organic compounds (VOCs) on the EPA′s Appendix VIII and Appendix IX lists in solid wastes and groundwater at active hazardous treatment, storage, and disposal sites. The pre-requisite of EPA 8260 method is the use of gas chromatography (GC) with a selective detector or gas chromatography/mass spectrometry (GC/MS) or high-performance liquid chromatography (HPLC).
Zastosowanie
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Analit
Opis
    Acetone
    2-Butanone
    Carbon disulfide
    2-Chloroethyl vinyl ether
    2-Hexanone
    Iodomethane
    4-Methyl-2-pentanone
    Vinyl acetate
    Zobacz wszystko (8)
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes,Central nervous system, Peripheral nervous system,Central nervous system,Cardio-vascular system,Eyes
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
50.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
10 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)