Kluczowe dokumenty
50201-U
Partisil C18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Synonim(y):
Partisil HPLC Column
Wybierz wielkość
1 EA
5710,00 zł
5710,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
5710,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
5710,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Nazwa produktu
6058 Si Kolumna HPLC, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
agency
suitable for USP L27
linia produktu
Partisil
producent / nazwa handlowa
Partisil
Parametry
≤70 °C temp. range
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
25 cm × 4.6 mm
powierzchnia
350 m2/g
grupa aktywna macierzy
silica phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
85 Å
metoda separacji
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
Partisil is a trademark of Hichrom Limited
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)