50193-U
Partisil™ SAX (10 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Synonim(y):
Partisil™ HPLC Column
About This Item
Polecane produkty
product name
Partisil™ 10 SAX HPLC Column, pore size 85 Å, 10 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
agency
suitable for USP L14
opis
empty: no
linia produktu
Partisil™
producent / nazwa handlowa
Partisil™
zakres etykietowania
10% Carbon loading
Parametry
≤70 °C temp. range
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
25 cm × 4.6 mm
powierzchnia
350 m2/g
macierz
tetramethyl ammonium
grupa aktywna macierzy
ammonium ion, quaternary phase
wielkość cząstki
10 μm
wielkość porów
85 Å
metoda separacji
anion exchange
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Obsługa Klienta