Kluczowe dokumenty
50197-U
Partisil 10 SCX HPLC Column
10 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Synonim(y):
Partisil HPLC Column
Wybierz wielkość
1 EA
5760,00 zł
5760,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
5760,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
5760,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
agency
suitable for USP L9
linia produktu
Partisil
Właściwości
endcapped: no
producent / nazwa handlowa
Partisil
zakres etykietowania
10% Carbon loading
Parametry
≤70 °C temp. range
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
25 cm × 4.6 mm
powierzchnia
350 m2/g
Matryca
sulphonic acid
grupa aktywna macierzy
sulfonic acid phase
wielkość cząstki
10 μm
wielkość porów
85 Å
metoda separacji
cation exchange
Opis ogólny
Partisil SCX is a strong cation-exchange phase based on benzenesulphonic acid groups and is stable over the pH range 1.5 to 7.0. Suitable applications include nucleosides, amino acids, polyamines, drugs and other cationic species.
Zastosowanie
  • Oznaczanie 3 metylo-L-histydyny w ludzkim moczu metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z wymianą jonową: Badanie to pokazuje precyzję i skuteczność kolumny 6058 10 SCX HPLC w analizach biochemicznych, w szczególności w ocenie zmian metabolicznych u pacjentów pooperacyjnych. Podkreśla zastosowanie kolumny w warunkach klinicznych, podkreślając jej rolę w monitorowaniu opieki krytycznej i ocenie powrotu do zdrowia (Robert & Serog, 1984).
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
Partisil is a trademark of Hichrom Limited
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. 칼럼의 USP code를 알고싶습니다.
    1 answer
    1. Partisil 10 SCX HPLC Column, product 50197-U, is suitable for USP L9. Per the USP - "L9 is porous silica having a chemically bonded, strongly acidic cation-exchange coating, 3-10 um in diameter (SCX)".