Kluczowe dokumenty
50192-U
Partisil 10 ODS HPLC Column
10 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Synonim(y):
Partisil HPLC Column
Wybierz wielkość
1 EA
5500,00 zł
5500,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
5500,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
5500,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
agency
suitable for USP L1
Poziom jakości
linia produktu
Partisil
Właściwości
endcapped: no
producent / nazwa handlowa
Partisil
zakres etykietowania
5% Carbon loading
Parametry
≤70 °C temp. range
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
25 cm × 4.6 mm
powierzchnia
350 m2/g
Matryca
octadecyl
grupa aktywna macierzy
C18 (octadecyl) phase
wielkość cząstki
10 μm
wielkość porów
85 Å
metoda separacji
reversed phase
Zastosowanie
  • Oznaczanie nowego leku przeciwmalarycznego, benflumetolu, w osoczu krwi za pomocą wysokosprawnej chromatografii cieczowej...: W niniejszym badaniu opisano analityczne zastosowanie kolumny 6058 10 ODS HPLC do oznaczania stężeń benflumetolu w osoczu, kluczowe dla ocen farmakokinetycznych (Mansor SM i in., 1996) (Mansor SM i in., 1996).
  • Wysokosprawna chromatografia cieczowa kompleksów platyny zawierających ligand nośnikowy cis-1,2-diaminocykloheksan...: Demonstracja zastosowania kolumn 6058 10 ODS HPLC do rozdzielania analogów cisplatyny, o krytycznym znaczeniu dla opracowywania nowych środków chemioterapeutycznych (Mauldin SK i in., 1986) (Mauldin SK i in., 1986).
  • Rozdzielanie estrów retinylu za pomocą niewodnej wysokosprawnej chromatografii cieczowej z odwróconymi fazami...: Badania te podkreślają zdolność adaptacji kolumn 6058 10 ODS do rozpuszczalników niewodnych, rozszerzając ich zastosowanie w analizie witamin i badaniach żywieniowych (Furr HC i in., 1986) (Furr HC i in., 1986).
  • Oznaczanie mieszanin padimate-O i oksybenzonu w preparatach ochrony przeciwsłonecznej za pomocą wysokosprawnej chromatografii cieczowej: Koncentruje się na roli kolumn 6058 10 ODS HPLC w zapewnianiu bezpieczeństwa i skuteczności produktów ochrony przeciwsłonecznej poprzez precyzyjne oznaczanie ilościowe filtrów UV, przyczyniając się znacząco do bezpieczeństwa zdrowia publicznego (Tan HS i in., 1984) (Tan HS i in., 1984).
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
Partisil is a trademark of Hichrom Limited
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)