Kluczowe dokumenty
50129-U
Supelco
LiChrosorb® RP-8 (10 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Synonim(y):
TM=["LiChrospher"] Kolumna HPLC C8
Wybierz wielkość
1 EA
4080,00 zł
4080,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
4080,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
4080,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Nazwa produktu
LiChrosorb® RP-8 HPLC Column, 10 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Materiały
stainless steel column
agency
suitable for USP L7
linia produktu
LiChrosorb®
Właściwości
endcapped: no
producent / nazwa handlowa
LiChrosorb®
opakowanie
1 ea of
zakres etykietowania
10% Carbon loading
Parametry
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
25 cm × 4.6 mm
powierzchnia
300 m2/g
Matryca
octyl
fully porous particle
grupa aktywna macierzy
C8 (octyl) phase
wielkość cząstki
10 μm
wielkość porów
100 Å
pH robocze
2-7.5
metoda separacji
reversed phase
Zastosowanie
  • Badanie metod chemicznej obróbki wstępnej: Waloryzacja słomy pszenicznej w celu zwiększenia produkcji polihydroksyalkanianu (PHA) przy użyciu nowego izolatu Bacillus paranthracis RSKS-3...: W badaniu tym zbadano różne metody wstępnej obróbki chemicznej w celu zwiększenia produkcji polihydroksyalkanianu (PHA) ze słomy pszennej przy użyciu nowego izolatu bakteryjnego Bacillus paranthracis RSKS-3, przy czym kluczowym czynnikiem w procesie obróbki wstępnej był kwas solny (Sachan et al., 2024).
  • Aliquat 336 w chemii ekstrakcji rozpuszczalnikowej metalicznych anionów ReO(4)(-)...: W ramach badań przeanalizowano zastosowanie Aliquatu 336 w ekstrakcji rozpuszczalnikowej anionów metalicznych ReO(4)(-), wykorzystując kwas solny jako kluczowy składnik procesu ekstrakcji w celu zrozumienia zachowania i wydajności kompleksowania (Atanassova et al., 2024).
  • Wpływ powłoki powierzchniowej cząstek żelaza karbonylowegona stabilność dyspersji płynu magnetoreologicznego: W artykule zbadano wpływ powłok powierzchniowych na cząstki żelaza karbonylowego w płynach magnetoreologicznych, w których kwas solny odgrywał znaczącą rolę w przygotowaniu i stabilizacji powłok (Chen et al., 2024).
  • Oddzielanie złota od napromieniowanych materiałów aktynowców przy użyciu żywicy ekstrakcyjnej 2-tetenylotrifluoroacetonowej..: Badanie koncentrowało się na oddzielaniu złota od materiałów aktynowców przy użyciu żywicy do ekstrakcji 2-tetenylotrifluoroacetonu, z kwasem solnym stosowanym w fazie przygotowania próbki i ekstrakcji (Warzecha et al., 2024).
  • Eksperymentalny i teoretyczny wgląd w wodny ekstrakt z Artemisia Stems jako zrównoważony i przyjazny dla środowiska inhibitor korozji stali miękkiej w środowisku 1 M HCl..: Badania te zapewniły wgląd w zastosowanie ekstraktu z łodyg Artemisia jako inhibitora korozji stali miękkiej w kwasie solnym, łącząc podejścia eksperymentalne i teoretyczne w celu potwierdzenia jego skuteczności (Berrissoul et al., 2024).
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
LiChrosorb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)