Kluczowe dokumenty
CRM48746
Supelco
EPA 501/601 Trihalomethanes Calibration Mix
certified reference material, TraceCERT®, 200 μg/mL each component in methanol, ampule of 1 mL
Synonim(y):
THM
Wybierz wielkość
1 PKG
255,00 zł
255,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
255,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
77101502
NACRES:
NA.24
255,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
agency
EPA 601,501.3
suitable for EPA 601
linia produktu
TraceCERT®
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
ampule of 1 mL
stężenie
200 μg/mL each component in methanol
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
environmental
Format
multi-component solution
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
EPA 501/601 Trihalomethanes Calibration Mix to wieloskładnikowy roztwór zawierający certyfikowane przez EPA wzorce referencyjne (CRM) trihalometanów, takie jak chloroform, bromodichlorometan, dibromochlorometan i bromoform.
Metody US EPA serii 500 to metody analityczne służące do identyfikacji i ilościowego oznaczania zanieczyszczeń organicznych, takich jak lotne związki organiczne (LZO), pestycydy, syntetyczne związki organiczne (SOC) i produkty uboczne dezynfekcji trihalometanów (THM) w surowej wodzie źródłowej, gotowej wodzie pitnej i wodzie pitnej na wszystkich etapach uzdatniania.
Zastosowanie
EPA 501/601 Mieszanka kalibracyjna trihalometanów może być stosowana jako CRM do ilościowego oznaczania analitów, takich jak chloroform, bromodichlorometan, dibromochlorometan i bromoform w próbkach wody,[1] akwakultury morskiej,[2] i rzecznych[3] techniką chromatografii gazowej ze spektrometrią mas (GC-MS).
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analit
Opis
    Bromodichloromethane
    Bromoform
    Chloroform
    Dibromochloromethane
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes,Central nervous system
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Chlorination or monochloramination: balancing the regulated trihalomethane formation and microbial inactivation in marine aquaculture waters
Sanawar H, et al.
Aquaculture (Amsterdam, Netherlands), 480, 94-102 (2017)
Iron-electrocoagulation as a disinfection byproduct control strategy for drinking water treatment
Ryan DR, et al.
Chemosphere, 6(4), 1116-1124 (2020)
Impact of chitosan and polyacrylamide on formation of carbonaceous and nitrogenous disinfection by-products
Li Z, et al.
Chemosphere, 178, 26-33 (2017)
Powiązane treści
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.