Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 262,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 348,00 zł |
Informacje o tej pozycji
262,00 zł
vapor density
~6.5 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
11.7 mmHg ( 25 °C)
assay
≥99%
form
liquid
refractive index
n
bp
131-132 °C (lit.)
mp
8-11 °C (lit.)
solubility
water: soluble 250 part, alcohol: miscible(lit.), diethyl ether: miscible(lit.)
density
2.18 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
bromo
SMILES string
BrCCBr
InChI
1S/C2H4Br2/c3-1-2-4/h1-2H2
InChI key
PAAZPARNPHGIKF-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Vinyl bromide and 1,2-disubstituted ethane derivatives.
- Vinyl aromatic compounds by palladium-catalyzed cross-coupling reaction with various arylboronic acids via in situ formation of vinyl bromide.
- 2-arylsulfonyl hydrazones by reacting with aryldiazonium tetrafluoroborates, sulfur dioxide and hydrazines.
It can also be used as a bromine source in organic synthesis to brominate carbanions.
Other Notes
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,2-Dibromoethane
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
106-93-4
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?