Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 206,00 zł |
Informacje o tej pozycji
206,00 zł
Quality Segment
agency
EPA 625
product line
TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
feature
standard type internal/surrogate
packaging
ampule of 1 mL
concentration
2000 μg/mL in dichloromethane
technique(s)
HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
environmental
format
single component solution
storage temp.
2-8°C
SMILES string
c21c(c(c3c(c2[2H])c(c(c(c3[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])c(c(c(c1[2H])[2H])[2H])[2H]
InChI
1S/C14H10/c1-2-6-12-10-14-8-4-3-7-13(14)9-11(12)5-1/h1-10H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D
InChI key
MWPLVEDNUUSJAV-LHNTUAQVSA-N
Application
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description certified reference material, 2000 μg/mL in dichloromethane | description 98 atom % D | description certified reference material, 2000 μg/mL in dichloromethane | description certified reference material, TraceCERT®, 1000 μg/mL in acetone |
| application(s) environmental | application(s) electronics | application(s) environmental | application(s) environmental |
| technique(s) gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable | technique(s) - | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable |
| format single component solution | format - | format single component solution | format single component solution |
| Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 300 |
| grade certified reference material, TraceCERT® | grade - | grade certified reference material, TraceCERT® | grade TraceCERT®, certified reference material |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-8°C |
Narządy docelowe
Central nervous system, Liver,Blood
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - PBT - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
1719-06-8
75-09-2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
![Benzo[a]pyrene solution certified reference material, TraceCERT®, 1000 μg/mL in acetone](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/253/820/be96d879-1811-46c0-8f11-612019691c2d/640/be96d879-1811-46c0-8f11-612019691c2d.png)