No; Sigma-Aldrich has no source for pure 2,3,7,8-Tetrachlorodibenzo-p-dioxin. It is only available as Supelco 48599: 2,3,7,8-TCDD, 10 μg/mL in toluene, ampule of 1mL.
grade
analytical standard
CofA
current certificate can be downloaded
packaging
ampule of 1 mL
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C12H4Cl4O2/c13-5-1-9-10(2-6(5)14)18-12-4-8(16)7(15)3-11(12)17-9/h1-4H
InChI key
HGUFODBRKLSHSI-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
39.2 °F - closed cup
flash_point_c
4 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
108-88-3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 48599 | 04061838086556 |
-
Can I get pure 2,3,7,8-Tetrachlorodibenzo-p-dioxin from Sigma-Aldrich?
1 answer-
Helpful?
-
-
What is the molecular weight of 2,3,7,8-Tetrachlorodibenzo-p-dioxin, Product 48599?
1 answer-
The molecular weight of 2,3,7,8-TCDD is 321.97 Da.
Helpful?
-
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 answer-
Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
Helpful?
-
-
Is Product No. 48599, 2,3,7,8-Tetrachlorodibenzo-p-dioxin solution, appropriate for use in tissue culture studies?
1 answer-
The 2,3,7,8-Tetrachlorodibenzo-p-dioxin solution (10 μg/mL in toluene), is sold as 1mL in a flame sealed ampule. It is made to be used as a chemical standard with US EPA drinking and wastewater analytical methods. We have no knowledge of its use in tissue culture.