Kluczowe dokumenty
48524
1,4-Dichlorobenzene
analytical standard
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
gęstość pary
5.07 (vs air)
ciśnienie pary
1.03 mmHg ( 25 °C)
opakowanie
ampule of 5000 mg
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
tw
173 °C (lit.)
mp
52-54 °C (lit.)
gęstość
1.241 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
ciąg SMILES
Clc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C6H4Cl2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H
Klucz InChI
OCJBOOLMMGQPQU-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... CYP2A6(1548)
mouse ... Cyp2a5(13087)
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?