Merck
48355
Supelco
1,2,3-Trichloropropane solution
certified reference material, 200 μg/mL in methanol
Wybierz wielkość
1 ML
129,00 zł
129,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 ML
129,00 zł
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
129,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
agency
EPA 552
linia produktu
TraceCERT®
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
Właściwości
standard type internal
opakowanie
ampule of 1 mL
stężenie
200 μg/mL in methanol
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Format
single component solution
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
ClC(CCl)CCl
InChI
1S/C3H5Cl3/c4-1-3(6)2-5/h3H,1-2H2
Klucz InChI
CFXQEHVMCRXUSD-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
51.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
11 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Eakalak Khan et al.
Journal of hazardous materials, 161(2-3), 1024-1034 (2008-05-27)
The mineralization and biodegradability increase and their combination of two traditional and two relatively new organic contaminants by Fenton reagents with three different types of iron, Fe(2+), Fe(3+), and Fe(0) were investigated. The traditional contaminants examined were trichloroethene (TCE) and
Vaishnavi Sarathy et al.
Environmental science & technology, 44(2), 787-793 (2009-12-17)
1,2,3-Trichloropropane (TCP) is an emerging contaminant because of increased recognition of its occurrence in groundwater, potential carcinogenicity, and resistance to natural attenuation. The physical and chemical properties of TCP make it difficult to remediate, with all conventional options being relatively
Ghufrana Samin et al.
Environmental science and pollution research international, 19(8), 3067-3078 (2012-08-10)
1,2,3-Trichloropropane (TCP) is a persistent groundwater pollutant and a suspected human carcinogen. It is also is an industrial chemical waste that has been formed in large amounts during epichlorohydrin manufacture. In view of the spread of TCP via groundwater and
1,2,3-Trichloropropane.
Report on carcinogens : carcinogen profiles, 10, 248-249 (2004-09-03)
Marcin Podsiadło et al.
Acta crystallographica. Section B, Structural science, 62(Pt 6), 1071-1077 (2006-11-17)
The structure of 1,2,3-trichloropropane, ClCH2CHClCH2Cl, in-situ crystallized in a diamond-anvil cell, has been determined by single-crystal X-ray diffraction at 0.28 and 0.35 GPa. A melting point at 295 K and 0.22 GPa has been determined. The molecular conformation of aliphatic