Przejdź do
47794
1,2,3-Trichloropropane
analytical standard
Synonim(y):
Glycerol trichlorohydrin, Trichlorohydrin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1000 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
165,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH2ClCHClCH2Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
147.43
EC Number:
202-486-1
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1732068
MDL number:
NACRES:
NA.24
165,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
CofA
current certificate can be downloaded
packaging
ampule of 1000 mg
technique(s)
HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.484 (lit.)
bp
156 °C (lit.)
mp
−14 °C (lit.)
density
1.387 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
format
neat
storage temp.
2-30°C
SMILES string
ClCC(Cl)CCl
InChI
1S/C3H5Cl3/c4-1-3(6)2-5/h3H,1-2H2
InChI key
CFXQEHVMCRXUSD-UHFFFAOYSA-N
General description
This compound is listed in the SVHC (Substances of very high concern) candidate list of ECHA (European Chemicals Agency)
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
48355
description
analytical standard
description
certified reference material, 200 μg/mL in methanol
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
technique(s)
HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable
format
neat
format
single component solution
Quality Level
100
Quality Level
300
grade
analytical standard
grade
certified reference material, TraceCERT®
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,2,3-Trichloropropane
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - STOT RE 1 Inhalation
Narządy docelowe
Kidney,Liver,Mucous membranes
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Temperatura zapłonu (°F)
165.2 °F - DIN 51758
Temperatura zapłonu (°C)
74 °C - DIN 51758
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
96-18-4
CAS No.
96-18-4
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)