Kluczowe dokumenty
46916-U
Zearalenone solution
50 μg/mL in acetonitrile, analytical standard
Synonim(y):
ZON
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Certyfikat analizy
certificate of analysis is enclosed in each package.
opakowanie
ampule of 1 mL
stężenie
50 μg/mL in acetonitrile
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
format
single component solution
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
OC1=C(C(O[C@@H](C)CCC2)=O)C(/C=C/CCCC2=O)=CC(O)=C1
InChI
1S/C18H22O5/c1-12-6-5-9-14(19)8-4-2-3-7-13-10-15(20)11-16(21)17(13)18(22)23-12/h3,7,10-12,20-21H,2,4-6,8-9H2,1H3/b7-3+/t12-/m0/s1
Klucz InChI
MBMQEIFVQACCCH-QBODLPLBSA-N
informacje o genach
mouse ... Esr1(13982)
Opis ogólny
Zastosowanie
produkt powiązany
zastąpiony przez
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
42.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
6 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?