Przejdź do
ERMAC699
Zearalenone in acetonitrile
ERM®, certified reference material
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
4 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
729,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
85151701
EC Number:
200-835-2
NACRES:
NA.24
729,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
agency
ERM®
manufacturer/tradename
JRC
application(s)
agriculture
general analytical
format
single component solution
storage temp.
2-8°C
Analysis Note
For more information please see:
ERMAC699
Legal Information
ERM is a registered trademark of European Commission
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CRM46916IRMM315IRMM316
application(s)
agriculture
general analytical
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
application(s)
general analytical
application(s)
general analytical
format
single component solution
format
single component solution
format
matrix material
format
matrix material
grade
certified reference material
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
certified reference material
grade
certified reference material
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
agency
ERM®
agency
-
agency
IRMM®
agency
IRMM®
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
35.6 °F - closed cup
flash_point_c
2.0 °C - closed cup