Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5260,00 zł |
Informacje o tej pozycji
5260,00 zł
extent of labeling
3-6 mol ochratoxin A per mol BSA
Quality Segment
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1O[C@H](C)CC2=C(Cl)C=C(C(N[C@H](C(O)=O)CC3=CC=CC=C3)=O)C(O)=C21
InChI
1S/C20H18ClNO6/c1-10-7-12-14(21)9-13(17(23)16(12)20(27)28-10)18(24)22-15(19(25)26)8-11-5-3-2-4-6-11/h2-6,9-10,15,23H,7-8H2,1H3,(H,22,24)(H,25,26)/t10-,15+/m1/s1
InChI key
RWQKHEORZBHNRI-BMIGLBTASA-N
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description certified reference material, 50 μg/mL in benzene: acetic acid (99:1), ampule of 1 mL | description 10 μg/mL in acetonitrile, analytical standard | description from Petromyces albertensis, ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level 300 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| extent of labeling 3-6 mol ochratoxin A per mol BSA | extent of labeling - | extent of labeling - | extent of labeling - |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Carc. 1B - Repr. 1B
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?