Kluczowe dokumenty
47428-U
Supelco
EPA 524.2 Rev 4 Update Ketones Mix
certified reference material, 2000 μg/mL in methanol: water (9:1)
Wybierz wielkość
1 ML
213,00 zł
213,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 ML
213,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
77101502
NACRES:
NA.24
213,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
agency
EPA 524.2
opis
Separate Source
linia produktu
TraceCERT®
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
Właściwości
standard type calibration
opakowanie
ampule of 1 × 1 mL (47428-U)
stężenie
2000 μg/mL in methanol: water (9:1)
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
environmental
Format
multi-component solution
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
EPA 524.2 Rev 4 Update Ketones Mix to wieloskładnikowy roztwór zawierający aceton, 2-butanon, 1,1-dichloro-2-propanon, 2-heksanon i 4-metylo-2-pentanon jako certyfikowane materiały odniesienia (CRM).
Metody US EPA serii 500 to metody analityczne służące do identyfikacji i ilościowego oznaczania zanieczyszczeń organicznych, takich jak lotne związki organiczne (LZO), pestycydy, syntetyczne związki organiczne (SOC) i trójhalometanowe produkty uboczne dezynfekcji (THM) w surowej wodzie źródłowej, gotowej wodzie pitnej i wodzie pitnej na wszystkich etapach uzdatniania.
Zastosowanie
EPA 524.2 Rev 4 Update Ketones Mix może być stosowany jako CRM do ilościowego oznaczania analitów lotnych związków organicznych (VOC) w próbkach powietrza wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń za pomocą chromatografii gazowej ze spektrometrią mas (GC-MS).[1]
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analit
Opis
    Acetone
    2-Butanone
    1,1-Dichloro-2-propanone
    2-Hexanone
    4-Methyl-2-pentanone
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes,Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
51.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
11 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Volatile organic compounds (VOCs) in conventional and high performance school buildings in the US
Zhong L, et al.
International Journal of Environmental Research and Public Health, 14(1), 100-100 (2017)