44419
CERTAN® capillary bottle
1.5 mL bottle, diam. × H 12 mm × 50 mm
Synonim(y):
Capillary bottle CERTAN®
Wybierz wielkość
758,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
758,00 zł
Polecane produkty
Materiały
clear glass vial
Właściwości
closure type screw top vial
śr. × wys.
12 mm × 50 mm
pojemność
1.5 mL
Opis ogólny
Advantages:
- No appreciable change in concentration -even when open
- Secure storage, minimal evaporation
- Minimizes contamination risk
- Sample filling and removal using a standard GC syringe
- Essentially spillproof
- PTFE-lined screw-cap
Applications:
- Storage of liquids removed from conventional glass ampules
- Storage of stock and standard solutions
- Storage of difficult samples such as volatile halogen compounds or BTEX aromatics
- Archiving of production or QC samples and extracts
Zastosowanie
Informacje prawne
produkt powiązany
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)