Przejdź do
P2049
Microcapillary tube Drummond Microcaps®
capacity 20 μL
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 pkg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
161,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121500
Manufacturer/tradename:
Drummond Scientific 1-000-0200/CA
Material:
glass
Packaging:
pack of 100 ea
161,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
glass
packaging
pack of 100 ea
manufacturer/tradename
Drummond Scientific 1-000-0200/CA
volume measuring range
accuracy: 1%
L
64 mm
capacity
20 μL
General description
  • Microcaps® microcapillary tubes are ideal for fast, safe, clean, and accurate liquid transfer of microliter volumes.
  • Made of high-quality glass - perfect for a wide range of scientific applications.
  • Precision-bore capillary tubing cut to precise lengths.
  • Capillary action fills the pipette and a squeeze of the bulb delivers the liquid.
Fast, safe, and accurate transfer of microliter volumes. Precision-bore capillary tubing cut to precise lengths. Capillary action fills the pipette and a squeeze of the bulb delivers the liquid.
Packaging
Each package contains 100 Microcaps and a pipetting bulb.
Legal Information
Microcaps is a registered trademark of Drummond Scientific Co.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P2174P1549P1924
description
capacity 20 μL
description
capacity 50 μL
description
capacity 2 μL
description
capacity 10 μL
manufacturer/tradename
Drummond Scientific 1-000-0200/CA
manufacturer/tradename
Drummond Scientific 1-000-0500/CA
manufacturer/tradename
Drummond Scientific 1-000-0020/CA
manufacturer/tradename
Drummond Scientific 1-000-0100
material
glass
material
glass
material
glass
material
glass
packaging
pack of 100 ea
packaging
pack of 100 ea
packaging
pack of 100 ea
packaging
pack of 100 ea
L
64 mm
L
100 mm
L
32 mm
L
41 mm
capacity
20 μL
capacity
50 μL
capacity
2 μL
capacity
10 μL
volume measuring range
accuracy: 1%
volume measuring range
accuracy: 1%
volume measuring range
accuracy: 1%
volume measuring range
accuracy: 1%
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)