Merck
442876
Supelco
Bisphenol A-d16
analytical standard
Synonim(y):
2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)propane-d16
About This Item
Wzór liniowy:
(CD3)2C(C6D4OD)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
244.38
Kod UNSPSC:
23151816
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
analytical standard
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
ampule of 50 mg
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
220 °C/4 mmHg (lit.)
mp
157-159 °C (lit.)
Zastosowanie
environmental
Format
neat
przesunięcie masy
M+16
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
[2H]Oc1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C(c2c([2H])c([2H])c(O[2H])c([2H])c2[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C15H16O2/c1-15(2,11-3-7-13(16)8-4-11)12-5-9-14(17)10-6-12/h3-10,16-17H,1-2H3/i1D3,2D3,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D/hD2
Klucz InChI
IISBACLAFKSPIT-MAJJRYNQSA-N
Zastosowanie
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
Alkylphenols are used in various industries like paper manufacturing and pesticide formulations.