gęstość pary
13.6 (vs air)
ciśnienie pary
<1 mmHg ( 20 °C)
opakowanie
ampule of 1000 mg
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
278 °C/15 mmHg (lit.)
mp
57-64 °C (lit.)
Zastosowanie
environmental
petroleum
Format
neat
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C28H58/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-28H2,1-2H3
Klucz InChI
ZYURHZPYMFLWSH-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
440.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
227 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Protokoły
Separation of Decane; Dodecane; Tetradecane; Hexadecane; Octadecane; Eicosane; Docosane; Tetracosane; Hexacosane; Octacosane