Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 697,00 zł |
Informacje o tej pozycji
697,00 zł
Nazwa produktu
DL-o-Tyrosine, ≥96.0% (NT)
assay
≥96.0% (NT)
form
powder
technique(s)
HPLC: suitable
color
white to faint brown
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
NC(Cc1ccccc1O)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO3/c10-7(9(12)13)5-6-3-1-2-4-8(6)11/h1-4,7,11H,5,10H2,(H,12,13)
InChI key
WRFPVMFCRNYQNR-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥96.0% (NT) | description reagent grade, ≥98% (HPLC) | description BioUltra, ≥99.0% (NT) | description ReagentPlus®, 99% |
| form powder | form powder | form powder or crystals | form powder |
| assay ≥96.0% (NT) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥99.0% (NT) | assay 99% |
| technique(s) HPLC: suitable | technique(s) - | technique(s) ligand binding assay: suitable | technique(s) - |
| color white to faint brown | color white to off-white | color white | color - |
| application(s) peptide synthesis | application(s) detection | application(s) - | application(s) peptide synthesis |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?