Key Documents
442679
Hexadecane
analytical standard
Synonim(y):
n-Hexadecane, Cetane
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
gęstość pary
7.8 (vs air)
ciśnienie pary
1 mmHg ( 105.3 °C)
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
temp. samozapłonu
395 °F
opakowanie
ampule of 1000 mg
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.434 (lit.)
tw
287 °C (lit.)
mp
18 °C (lit.)
temp. przejścia
solidification point 17.5-18.5 °C
gęstość
0.773 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
environmental
petroleum
format
neat
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C16H34/c1-3-5-7-9-11-13-15-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-16H2,1-2H3
Klucz InChI
DCAYPVUWAIABOU-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Asp. Tox. 1
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
275.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
135 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?