gęstość pary
8.3 (vs air)
ciśnienie pary
1 mmHg ( 115 °C)
opakowanie
ampule of 1000 mg
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.436 (lit.)
bp
302 °C (lit.)
mp
20-22 °C (lit.)
gęstość
0.777 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
environmental
petroleum
Format
neat
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C17H36/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-17H2,1-2H3
Klucz InChI
NDJKXXJCMXVBJW-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Asp. Tox. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
300.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
149 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?