PHR1835
Methyl Nicotinate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
Methyl nicotinate, Nicotinic acid methyl ester
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
agency
traceable to Ph. Eur. Y0000398
rodzina API
methyl nicotinate
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 500 mg
tw
204 °C (lit.)
mp
42-44 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical
format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
COC(=O)c1cccnc1
InChI
1S/C7H7NO2/c1-10-7(9)6-3-2-4-8-5-6/h2-5H,1H3
Klucz InChI
YNBADRVTZLEFNH-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
Polecane produkty
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.