Kluczowe dokumenty
442578
Endrin aldehyde
PESTANAL®, analytical standard
Wybierz wielkość
453,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
453,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
PESTANAL®
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
ampule of 25 mg
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
agriculture
Format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
ClC21C3(C2C4C5C1(C(C3(C5C(C4)C=O)Cl)(Cl)Cl)Cl)Cl
InChI
1S/C12H8Cl6O/c13-8-5-3(2-19)1-4-6(5)9(14,12(8,17)18)11(16)7(4)10(8,11)15/h2-7H,1H2
Klucz InChI
HCTWZIFNBBCVGM-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- Airborne particulate matter samples by using ultrasound assisted extraction micro-scale cell (UAE-MSC) and gas chromatography/mass spectrometry in negative chemical ionization (GC/MS-NCI) mode.[4]
- Seawater samples by solid-phase extraction (SPE) and UAE followed by analysis using GC coupled to triple quadrupole tandem mass spectrometry (MS/MS).[5]
- Brackish water fish by GC-MS.[6]
- Biological matrices by quick, easy, cheap, effective, rugged, and safe (QuEChERS) extraction and GC-MS/MS.[7]
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?