Kluczowe dokumenty
442432
Acenaphthene-d10
analytical standard
Synonim(y):
1,8-·Ethylenenaphthalene-D10, Deuterated acenaphthene
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
ampule of 100 mg
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
tw
277-279 °C (lit.)
mp
95-97 °C (lit.)
Zastosowanie
environmental
format
neat
przesunięcie masy
M+10
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
[2H]c1c([2H])c2c3c(c([2H])c([2H])c([2H])c3c1[2H])C([2H])([2H])C2([2H])[2H]
InChI
1S/C12H10/c1-3-9-4-2-6-11-8-7-10(5-1)12(9)11/h1-6H,7-8H2/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D2,8D2
Klucz InChI
CWRYPZZKDGJXCA-WHUVPORUSA-N
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?