Przejdź do
N4148
S-Nitrosoglutathione
≥97%, Creatine kinase inhibitor, powder
Synonim(y):
GSNO, SNOG
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1740,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2800,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H16N4O7S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
336.32
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
1740,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
S-Nitrosoglutathione, ≥97%
Quality Segment
assay
≥97%
form
powder
solubility
water: soluble 19.60-20.40 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
N[C@@H](CCC(=O)N[C@@H](CSN=O)C(=O)NCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C10H16N4O7S/c11-5(10(19)20)1-2-7(15)13-6(4-22-14-21)9(18)12-3-8(16)17/h5-6H,1-4,11H2,(H,12,18)(H,13,15)(H,16,17)(H,19,20)/t5-,6-/m0/s1
InChI key
HYHSBSXUHZOYLX-WDSKDSINSA-N
General description
S-Nitrosoglutathione (GSNO) is an endogenous nitrogen oxide and is highly distributed in extracellular fluids of the lung and brain.
Application
S-Nitrosoglutathione (GSNO) has been used:
  • as a standard in reversed phase chromatography coupled to chemical vapour generation and atomic fluorescence detector (RPC-CVGAFS) and reversed phase chromatography fluorimetric (RPC-FD).[1]
  • as a standard in spectrophotometric and high-performance liquid chromatography (HPLC) assay.
Biochem/physiol Actions
S-Nitrosoglutathione (GSNO) inhibits the activity of sarcoplasmic reticulum-bound creatine kinase in rabbit skeletal muscle and eventually reduces ATP driven Ca2+ uptake in sarcoplasmic reticulum vesicles. GSNO in airway cells relaxes airway smooth muscle and enhances airway ciliary motility. It also blocks airway epithelial amiloride-sensitive sodium transport while stimulating calcium-dependent epithelial chloride transport and induces neutrophilic apoptosis. In addition, it also has antimicrobial activity. GSNO concentration is low in cystic fibrosis (CF) airway. It is an NO donor, acts as a smooth muscle relaxant, vasodilator and inhibits platelet activation in vivo.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
487920363960T1892
assay
≥97%
assay
≥95% (HPLC)
assay
97%
assay
-
solubility
water: soluble 19.60-20.40 mg/mL
solubility
water: 10 mg/mL
solubility
-
solubility
ethanol: water (1:1): 1 mg/mL
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
form
powder
form
solid
form
solid
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
room temp
Still not finding the right product?
Explore all of our products under S-Nitrosoglutathione
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)